Learn More
Corning™ Medio DMEM glutagro™
Descripción
Aceleración del crecimiento y la citotoxicidad
Los productos de medios clásicos Corning se someten a una variedad de pruebas para determinar su funcionalidad y toxicidad mediante el análisis de promoción del crecimiento. El rendimiento del producto se mide por las proporciones de cosecha a planta o por el aumento de veces según las especificaciones predeterminadas.
Propiedades fisioquímicas
Los productos de medios clásicos líquidos y en polvo se prueban para determinar su pH y su osmolalidad. Los polvos de medios clásicos también se prueban para determinar la humedad residual. Las pruebas de pH y osmolalidad se realizan de acuerdo con procedimientos específicos en los que todos los equipos se calibran utilizando estándares trazables por el National Institute of Standards and Technology (Instituto Nacional de Estándares y Tecnología estadounidense)
Pruebas biológicas
Las pruebas de calidad de la liberación de los productos de medios clásicos líquidos Corning garantizan niveles bajos de endotoxinas, micoplasma y ausencia de contaminación.
Endotoxinas: Los productos de medios clásicos se prueban para detectar endotoxinas bacterianas mediante el ensayo cromogénico del lisado de almoebocito Limulus (LAL). Para su liberación, cada lote de medios clásicos líquidos estándar debe tener un nivel de endotoxinas de <0,25 EU/ml. Los productos de medios en polvo clásicos deben tener un nivel de endotoxinas de <0,25 EU/ml cuando se produzca con un peso de fórmula con agua con bajo contenido de endotoxinas.
Esterilidad: Todos los productos de medios clásicos líquidos Corning se han probado para determinar su esterilidad.
Micoplasma: Los productos de medios clásicos líquidos se prueban para determinar los niveles de micoplasma usando un método de gran volumen.
Los productos de medios clásicos Corning se someten a una variedad de pruebas para determinar su funcionalidad y toxicidad mediante el análisis de promoción del crecimiento. El rendimiento del producto se mide por las proporciones de cosecha a planta o por el aumento de veces según las especificaciones predeterminadas.
Propiedades fisioquímicas
Los productos de medios clásicos líquidos y en polvo se prueban para determinar su pH y su osmolalidad. Los polvos de medios clásicos también se prueban para determinar la humedad residual. Las pruebas de pH y osmolalidad se realizan de acuerdo con procedimientos específicos en los que todos los equipos se calibran utilizando estándares trazables por el National Institute of Standards and Technology (Instituto Nacional de Estándares y Tecnología estadounidense)
Pruebas biológicas
Las pruebas de calidad de la liberación de los productos de medios clásicos líquidos Corning garantizan niveles bajos de endotoxinas, micoplasma y ausencia de contaminación.
Endotoxinas: Los productos de medios clásicos se prueban para detectar endotoxinas bacterianas mediante el ensayo cromogénico del lisado de almoebocito Limulus (LAL). Para su liberación, cada lote de medios clásicos líquidos estándar debe tener un nivel de endotoxinas de <0,25 EU/ml. Los productos de medios en polvo clásicos deben tener un nivel de endotoxinas de <0,25 EU/ml cuando se produzca con un peso de fórmula con agua con bajo contenido de endotoxinas.
Esterilidad: Todos los productos de medios clásicos líquidos Corning se han probado para determinar su esterilidad.
Micoplasma: Los productos de medios clásicos líquidos se prueban para determinar los niveles de micoplasma usando un método de gran volumen.
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | 1 X |
| Formulario | Líquido |
| Tipo de producto | Medios DMEM |
| Con aditivos | glutagro Suplemento, Glucosa, Piruvato sódico, Rojo de fenol |
| Cantidad | 6 x 500 mL |
| pH | 7,2 |
| Contenido y almacenamiento | 2° hasta 8 °C |