Learn More
Corning™ EDTA
Descripción
Cellgro incorpora muchos principios desarrollados por la industria farmacéutica, incluidos el uso de agua de calidad WFI, el análisis de materias primas, la monitorización durante el proceso y las pruebas de productos acabados.
- 0.5M <
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | 15° hasta 30 °C |
| Formulario | Líquido |
| Tipo de producto | EDTA |
| Formato | Frasco de plástico |
| pH | 8 |
| Cantidad | 100 mL |