Learn More
Solución salina tamponada con Tris para cultivo celular (10X), Corning™
Descripción
- Mantiene los medios de cultivo celular en el rango de pH fisiológico
- Mantiene la tonicidad celular y la viabilidad
- Producido conforme a los estándares más estrictos del sector para asegurar resultados superiores
- No tóxic
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | 10X |
| pH | 7.4 |
| Forma física | Líquido |
| Cantidad | 6 x 1000 mL |
| Formulación | Sodium Chloride 80g/L, Tris Ultrapure 24.2g/L |