Learn More
Corning™ Solución salina tamponada con fosfato para cultivo celular (10X) Mediatech™
BIOPHARMA
Código de producto. 15303591
Change view
Click to view available options
Cantidad:
6 x 1000 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
15303591 6 x 1000 mL paquete de 6
1 options
Código de producto. 15303591 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 46013CM
Con bajo contenido de endotoxinas
  • Mantiene los medios de cultivo celular en el rango de pH fisiológico
  • Mantiene la tonicidad celular y la viabilidad
  • Producido conforme a los estándares más estrictos del sector para asegurar resultados superiores
  • No tóxicos
  • Líquido sin calcio ni magnesio
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 10X
pH Desde 7,3 hasta 7,5
Forma física Líquido
Cantidad 6 x 1000 mL
Formulación 2 g/l de cloruro de potasio, 2,40 g/l de fosfato dihidrógeno de potasio, 80 g/l de cloruro de sodio, 14,4 g/l de fosfato disódico
Incluye Sin calcio, sin magnesio