Learn More
Corning™ Tampones de cultivo celular: Solución salina tamponada con fosfato 1X de Dulbecco
Descripción
La solución salina tamponada con fosfatos de Dulbecco (DPBS) es una solución tamponada que se puede utilizar para mantener los medios de cultivo celular en el intervalo de pH fisiológico de 7,0 a 7,6. Se puede utilizar como líquido de irrigación, transporte o dilución al mismo tiempo que mantiene la tonicidad y viabilidad de las células durante un periodo de tiempo limitado
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sin calcio ni magnesio |
| Concentración | 1X |
| pH | Desde 7,3 hasta 7,5 |
| Forma física | Líquido |
| Cantidad | 6 x 1000 mL |
| Tipo de solución | Tampón |
| Formulación | 0,2 g/l de cloruro de potasio, 0,2 g/l de fosfato dihidrógeno de potasio, 8 g/l de cloruro de sodio, 1,15 g/l de fosfato disódico |
| Incluye | Sin calcio, sin magnesio |
| Grado | No disponible |