Learn More
Corning™ Tampones de cultivo celular: Solución salina tamponada con fosfato 1X de Dulbecco
Beskrivelse
La solución salina tamponada con fosfatos de Dulbecco (DPBS) es una solución tamponada que se puede utilizar para mantener los medios de cultivo celular en el intervalo de pH fisiológico de 7,0 a 7,6. Se puede utilizar como líquido de irrigación, transporte o dilución al mismo tiempo que mantiene la tonicidad y viabilidad de las células durante un periodo de tiempo limitado Esta formulación contiene calcio y magnesio.
Tekniske data
Tekniske data
| Nombre del producto químico o material | Con calcio y magnesio |
| Concentración | 1X |
| pH | Desde 6,9 hasta 7,1 |
| Forma física | Líquido |
| Cantidad | 6 x 1000 mL |
| Formulación | Cloruro de calcio 0,10 g/l, cloruro de potasio 0,2 g/l, fosfato dihidrógeno de potasio 0,2 g/l, cloruro de magnesio hexahidrato 0,1 g/l, cloruro de sodio 8 g/l, fosfato disódico heptahidrato 2,1716 g/l |
| Incluye | Calcio y magnesio |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?