Learn More
Corning™ Medio líquido de cultivo celular basal cellgro™ - F-12 DMEM y Ham, mezcla 50/50
BIOPHARMA
Código de producto. 15383541
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
6 x 500 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15383541 6 x 500 mL paquete de 6
1 options
Código de producto. 15383541 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 10092CV
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    87.85€
    81.74€ / paquete de 6
    Ahorro 6.11€
    6% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-10-2026
Se utiliza para el cultivo de células epiteliales, endoteliales y granulosas en condiciones séricas bajas. Medio líquido de cultivo celular basal cellgro™ Corning™: F-12 DMEM y Ham, mezcla 50/50 que tiene bajos niveles de endotoxinas y ausenci
  • Modificación del medio basal Eagle (BME) que contiene cuatro concentraciones de los aminoácidos y vitaminas que se encuentran en BME
  • Mezcla mitad y mitad de DMEM y F-12, formuladas originalmente para células de neuroblastoma de rata y células de MDCK
  • El crecimiento sin suero puede ser posible con los suplementos de proteína adecuados
  • El medio F-12 está basado en el medio Hams F10, pero presenta mayores concentraciones de colina, inositol, putrescina y varios aminoácidos
  • Formulación de DMEM/F-12 Ham contiene L-glutamina
  • Estéril
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 1 X
Formulario Líquido
Tipo de producto Mezcla de DMEM y Ham F-12, 50/50
Esterilidad Estéril
Con aditivos Glutamina, HEPES
Para utilizar con (aplicación) Para evaluar la estimulación del crecimiento y las características de citotoxicidad
Cantidad 6 x 500 mL
Nivel de endotoxinas < 0,25 EU/ml
Formulación Sales inorgánicas: 116,65 mg/l de CaCl2 (anhidro), 0,417 mg/l de FeSO4.7H2O, 0,05 mg/l de Fe(NO3)3.9H2O, 311,8 mg/l de KCl, 0,0008 mg/l de CuSO4 (anhidro), 84,95 mg/l de MgSO4 (anhidro), 7000 mg/l de NaCl, 62,5 mg/l de Na2HPO4.H2O, 71 mg/l de Na2HPO4 (anhidro), 2438 mg/l de NaHCO3, 0,4315 mg/l de ZnSO4.7H2O; amino ácidos: 4,45 mg/l de L-alanina, 147,5 mg/l de L-arginina. HCl, 7,5 mg/l de L-asparagina.H2O, 6,65 mg/l de ácido L-aspártico, 17,56 mg/l de L-cisteína.HCl.H2O, 31,285 mg/l de L-cisteína.2HCl, 7,35 mg/l de ácido L-glutámico, 365,1 mg/l de L-glutamina, 18,75 mg/l de glicina, 31,48 mg/l de L-histadina.HCl.H2O, 54,37 mg/l de L-isoleucina, 58,95 mg/l de L-leucina, 91,35 mg/l de L-lisina. HCl, 17,24 mg/l de L-metionina, 35,48 mg/l de L-fenilalanina, 17,25 mg/l de L-prolina, 26,25 mg/l de L-serina, 53,55 mg/l de L-teonina, 9,02 mg/l de L-triptófano, 55,815 mg/l de L-tirosina.2Na.2H2O, 52,85 mg/l de L-valina; vitaminas: 0,00365 mg/l de biotina, 2,24 mg/l de pantotenato de calcio-D, 8,98 mg/l de cloruro de colina, 2,65 mg/l de ácido fólico, 12,61 mg/l de i-inositol, 2,0185 mg/l de nicotinamida, 2,031 mg/l de piridoxina. HCl, 0,219 mg/l de riboflavina, 2,17 mg/l de tiamina. HCl; otros: 3151 mg/l de D-glucosa, 2,385 mg/l de hipoxantina, sodio, 0,105 mg/l de ácido DL-tioctico (lipoico), 0,044 mg/l de linoleato de metilo, 8,1 mg/l de rojo fenol, sodio, 0,08 mg/l de putrescina.2HCl, 110 mg/l de piruvato sódico 0,365 mg/l de timidina, 3574,8 mg/l de HEPES.
pH Desde 7 hasta 7,4
Contenido y almacenamiento 2° hasta 8 °C