Learn More
Corning™ Solución antibiótica-antimicótica
Descripción
Solo para clientes en California: ADVERTENCIA Consulte la Hoja de datos de seguridad (SDS), sección 15 o Carta en Lieu para más información sobre la Proposición 65 de California.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | de -20 °C |
| Concentración | 10.000 UI de penicilina, 10.000 μg/mL de estreptomicina y 25 g/μmL de anfotericina B |
| Formulario | Solución |
| Tipo de producto | Antibiótico y antimicótico |
| Esterilidad | Estéril |
| Formato | Frasco de plástico |
| Cantidad | 6 x 100 mL |