Descripción
- Cubo de células de sistema cerrado
- CellCube 10, 25, 100 módulos, bucles de circulación y conectores
- Permite una fácil ampliación celular adherente que se integra perfectamente con los conectores AseptiQuik™ y MPC.
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro interior del tubo (métrico) | 9,53 mm |
| Incluye | Tubo termoelástico, conector aséptico a MPC hembra |
| N.º por caja | 4/Cs. |
| N.° por paquete | 1/Paq. |
| Tipo de producto | 4 conectores AseptiQuik™ S, 4 abrazaderas para tubos |