Descripción
- Área de crecimiento disponible de 25 a 225 cm2
- Fabricados con poliestireno virgen ópticamente transparente
- Tratado con un tratamiento de superficies Corning™ CellBIND™ para una fijación celular mejorada
- Impreso con números de lote para facilitar la trazabilidad
- integridad 100 % probada
- Esterilizadas mediante irradiación gamma
- Apirógenas
Especificaciones
Especificaciones
| Código de barras | No |
| Capacidad (imperial) | 7,1 oz |
| Color del tapón | Naranja |
| Material del cierre | HDPE |
| Capacidad (métrico) | 210 mL |
| Material | Poliestireno |
| Para utilizar con (aplicación) | Para una fijación celular óptima |
| Incluye | Números de lote para facilitar la trazabilidad |
| Estilo de cuello | Inclinado |
| N.º por caja | 50/cs. |
| Mostrar más |
Exención de responsabilidad: Este producto no tiene por objeto mitigar la presencia de microorganismos en superficies o en el entorno, donde dichos organismos pueden ser perjudiciales para los seres humanos o el medio ambiente.