Learn More
Corning™ Frascos con forma cilíndrica de poliestireno CellBIND™ con tapón de fácil agarre
BIOPHARMA
Código de producto. 10728764 Tienda Corning Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 mL
Tamaño de la unidad:
44 PCS
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
10728764 50 mL 44 PCS
1 options
Código de producto. 10728764 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 431344
En stock
Incluye estrías de gran tamaño diseñadas para una manipulación ergonómica.
Tratamiento para una fijación celular óptima
  • Construcción sin costuras de una pieza
  • Todos los frascos tienen los números de lote impresos individualmente para facilitar la trazabilidad del producto
  • Estéril
  • Apirógenas
  • Volumen medio recomendado: De 170 a 255 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad Volumen medio recomendado: De 170 a 255 ml
Capacidad (métrico) 50 mL
Diámetro (imperial) 4,6 in
Diámetro exterior del cuello (imperial) 1,77 in
Diámetro exterior del cuello (métrico) 45 mm
Material Poliestireno
N.º por caja 44/caja
N.° por paquete 22/Paq.
Esterilidad Estéril
Área de crecimiento celular 850 cm2
Color del tapón Naranja
Acabado del cuello Boca ancha
Tratamiento de superficie Superficie Corning CellBIND
Graduated No
Boca Ancha
Altura (métrico) 271 mm
Altura (imperial) 10,66 in
Material del cierre Polietileno de alta densidad (HPDE)
Tamaño del tapón 48 mm
Diámetro (métrico) 117 mm
Tipo de tapón Agarre fácil
Desechables Un solo uso