Learn More
Corning™ Adhesivo tisular y celular Cell-Tak
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 11583550 Tienda Corning Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11583550 5 mg 5 miligramos
10317081 1 mg 1 miligramo
11593550 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
En octubre de 2012, Corning adquirió la mayoría de los negocios de Becton Dickinson Discovery Labware. En 2015, se completó la integración de la parte de productos biológicos de las marcas de Discovery Labware (incluidas Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ y PureCoat™) en su gama creciente de marcas de Corning Life Sciences. Observará cambios en el material gráfico de sus productos y envases, pero tanto los propios productos como sus números de catálogo seguirán siendo los mismos.
Código de producto. 11583550 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 354241
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1340.00€
    1309.44€ / 5 miligramos
    Ahorro 30.56€
    2% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
En octubre de 2012, Corning adquirió la mayoría de los negocios de Becton Dickinson Discovery Labware. En 2015, se completó la integración de la parte de productos biológicos de las marcas de Discovery Labware (incluidas Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ y PureCoat™) en su gama creciente de marcas de Corning Life Sciences. Observará cambios en el material gráfico de sus productos y envases, pero tanto los propios productos como sus números de catálogo seguirán siendo los mismos.
Fije células o secciones de tejido a numerosos tipos de superficie, incluidos materiales de plástico, vidrio, metal, polímero de FEP y biológicos. El adhesivo de tejidos y celular Cell-Tak Corning™ es una solución de proteína especialmente formulada y extraída del mejillón Mytilus edulis.
Las matrices extracelulares Corning (ECM) permiten a los investigadores imitar entornos in vivo para aplicaciones de cultivo celular 2D y 3D.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Estable durante al menos tres meses a 2° hasta 8 °C. No lo congele.
Descripción Peso molecular: De 110 a 114 kd
Concentración 1 a 5 μg/ cm2 de superficie de crecimiento dependiendo del tipo de célula
Formulario Líquido
Tipo de producto Adhesivo celular y tisular
Formulación Como líquido en ácido acético al 5 %
Cantidad 5 mg
Fuente Proteínas polifenólicas secretadas por Mytilus edulis