Learn More
Corning™ Adhesivo tisular y celular Cell-Tak
BIOPHARMA
Código de producto. 10317081 Tienda Corning Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10317081 1 mg 1 miligramo
11593550 10 mg 10 miligramos
11583550 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10317081 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 354240
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    349.41€
    318.52€ / 1 miligramos
    Ahorro 30.89€
    8% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Fije células o secciones de tejido a numerosos tipos de superficie, incluidos materiales de plástico, vidrio, metal, polímero de FEP y biológicos. El adhesivo de tejidos y celular Cell-Tak Corning™ es una solución de proteína especialmente formulada y extraída del mejillón Mytilus edulis.
Las matrices extracelulares Corning (ECM) permiten a los investigadores imitar entornos in vivo para aplicaciones de cultivo celular 2D y 3D.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Estable durante al menos tres meses a 2° hasta 8 °C. No lo congele.
Descripción Peso molecular: De 110 a 114 kd
Concentración 1 a 5 μg/ cm2 de superficie de crecimiento dependiendo del tipo de célula
Formulario Líquido
Tipo de producto Adhesivo celular y tisular
Formulación Como líquido en ácido acético al 5 %
Cantidad 1 mg
Fuente Proteínas polifenólicas secretadas por Mytilus edulis
compliance-icons
Nombre del producto
  • Cell-Tak Cell and Tissue Adhesive
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse obraz,rokeinizpostavljenoko concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/y jabón.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P362-Quitar las prendas contaminadas.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetic acid