Learn More
Corning™ Bolsas de expansión celular
BIOPHARMA
Código de producto. 17243584 Tienda Corning Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
500 mL
1 L
3 L
5 L
Volumen de llenado:
190 mL
381 mL
633 mL
1252 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Volumen de llenado unitSize
17243584 1 L 381 mL cada uno
17253584 3 L 633 mL cada uno
17233584 500 mL 190 mL cada uno
17263584 5 L 1252 mL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 17243584 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 9120085
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    121.00€
    114.63€ / paquete de 1
    Ahorro 6.37€
    5% Descuento
Fecha estimada de envoi: 18-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Incluyen una película de poliolefina de una sola red con muy buena transparencia cuando se llena para ver cultivos, aptas para una expansión ampliable
Las bolsas de expansión celular están diseñadas para la expansión y cultivo de células no adherentes. Las bolsas están fabricadas con poliolefina de una sola red, película permeable al gas. Los tubos integrados permiten el llenado, la alimentación y el muestreo del sistema funcionalmente cerrado.
Características y ventajas
  • Expansión celular observada con varios modelos celulares
  • Película permeable al gas
  • Válvula de muestreo reutilizable para pruebas durante el proceso
  • Tubos para conexiones de soldadura estériles
  • Ampliable y fácil de usar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento De -20° a 40 °C
Certificaciones/conformidad ANSI, AMI, ISO 11137
Para utilizar con (aplicación) Expansión y cultivo de células no adherentes, ideal para aplicaciones biofarmacéuticas de investigación básica
Incluye Válvula de muestreo reutilizable
Estilo de los tubos Integrado
Volumen de llenado 381 mL
Descripción de la película Película permeable al gas de poliolefina de una sola red con buena claridad
N.º por caja 1 unidad
N.° por paquete 1/paq.
Detalle del puerto Puerto 1- dos cables con luers hembra y mordazas pequeñas, puerto 2 - línea de llenado acoplable con válvula de muestreo y abrazadera pequeña
Cantidad Unidad
Método de esterilización Radiación
Tipo de producto Bolsa de expansión celular
Capacidad (métrico) 1 L