Learn More
Corning™ Placas multi-pocillo con poli-D-lisina BioCoat™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 10246201
Change view
Click to view available options
Número de pocillos:
48
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Código de producto. Número de pocillos unitSize
10246201 48 paquete de 5
1 options
Código de producto. 10246201 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 354509
Diseñadas para imitar cuidadosamente entornos in vivo y mejorar la expresión de la morfología específica de las células. Las placas de pocillos múltiples con poli-D-lisina (PDL) Corning™ BioCoat™ son ideales para aplicaciones que implican la adhesión, el crecimiento y la diferenciación de líneas celulares transfectadas y neuronales.
La poli-D-lisina (PDL) y la poli-L-lisina (PLL) son compuestos sintéticos que mejoran la adhesión celular y la absorción de proteínas mediante la alteración de las cargas superficiales en el sustrato de cultivo. Además de promover la adhesión celular, los tratamientos de superficie de poli-lisina aceleran el crecimiento de la neurita y mejoran la supervivencia de muchas células primarias del sistema nervioso central (SNC) en el cultivo. Como la PDL y la PLL son moléculas sintéticas, no estimulan la actividad biológica en las células cultivadas en ellas y no introducen impurezas transportadas por polímeros naturales.
Aplicaciones:
  • Fijación y dispersión de distintos tipos de células
  • Diferenciación celular y crecimiento neurita.
  • Fijación de líneas celulares transfectadas fastidiosas.
  • Apoyar la supervivencia de las neuronas primarias en el cultivo.
  • Cultivo de suero libre o reducido
Fuente
  • PDL, sintética (MW 75-150 kD)
  • PLL, sintético (MW 30-70 kD)
Control de calidad
  • Se ha probado para determinar la capacidad de promover una fijación firme de las células RCG.
  • Probado con resultados negativos para bacterias y hongos
Almacenamiento
  • 4 °C a 30 °C en condiciones secas.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    matriz, red, conjunto 6 x 8
    Certificaciones/conformidad ANSI, SBS
    Color del tapón Transparente
    Cierre incluido Sí
    Material del cierre Poliestireno
    Forma del fondo Plano
    Color Transparente
    Área de cultivo 0,75 cm2
    Material Poliestireno
    Forma Rectangulares
    Esterilidad No estéril
    Tratamiento de superficie Cultivo celular
    Tipo Placa de cultivo celular de múltiples pocillos
    Número de pocillos 48
    Para utilizar con (aplicación) Fijación y propagación de diversos tipos celulares, diferenciación celular y crecimiento de neuritas, fijación de líneas celulares transfectadas fastidiosas, apoyo a la supervivencia de neuronas primarias en cultivo, cultivo sin suero o con suero reducido
    Incluye Tapa
    N.º por caja 5/Cajas de cartón
    N.° por paquete 5/Paq.
    Cantidad 5/Cajas de cartón.
    Fuente Poli-D-Lisina
    Requisitos de almacenamiento De 4 °C a 30 °C