Learn More
Corning™ Placa de cultivo con poli-D-lisina BioCoat™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10632122
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
35 mm
60 mm
100 mm
150 mm
Cantidad:
10/Cajas de cartón
100/Cajas de cartón
20/Cajas de cartón
40/Cajas de cartón
5/Cajas de cartón
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 100
paquete de 20
paquete de 40
paquete de 5
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (métrico) Cantidad unitSize
10632122 100 mm 40/Cajas de cartón paquete de 40
10399320 35 mm 20/Cajas de cartón paquete de 20
10478822 35 mm 100/Cajas de cartón paquete de 100
10003860 60 mm 20/Cajas de cartón paquete de 20
10145290 100 mm 10/Cajas de cartón paquete de 10
10204281 60 mm 100/Cajas de cartón paquete de 100
10307432 150 mm 5/Cajas de cartón paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
En octubre de 2012, Corning adquirió la mayoría de los negocios de Becton Dickinson Discovery Labware. En 2015, se completó la integración de la parte de productos biológicos de las marcas de Discovery Labware (incluidas Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ y PureCoat™) en su gama creciente de marcas de Corning Life Sciences. Observará cambios en el material gráfico de sus productos y envases, pero tanto los propios productos como sus números de catálogo seguirán siendo los mismos.
Código de producto. 10632122 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 356469
En octubre de 2012, Corning adquirió la mayoría de los negocios de Becton Dickinson Discovery Labware. En 2015, se completó la integración de la parte de productos biológicos de las marcas de Discovery Labware (incluidas Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ y PureCoat™) en su gama creciente de marcas de Corning Life Sciences. Observará cambios en el material gráfico de sus productos y envases, pero tanto los propios productos como sus números de catálogo seguirán siendo los mismos.
Ideales para aplicaciones que requieren la adhesión, el crecimiento y la diferenciación neuronal de líneas celulares transfectadas
  • Todos los lotes se han probado con resultados negativos para bacterias y hongos
  • El instrumental de cultivo celular se ha probado como apto para favorecer la fijación firme de células granulosas de cerebelo de rata
  • Recubierto con PDL filtrado de 0,2 micrones en sala limpia
Nota: Los platos no están esterilizados terminalmente y no se les asigna un nivel SAL. 
Información de órdenes
Cantidades a granel disponibles; póngase en contacto con su representante del servicio de atención al cliente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color del tapón Transparente
Cierre incluido Tapón incluido
Material del cierre Poliestireno
Forma del fondo Redondo
Color Transparente
Área de cultivo 58,1 cm2
Material Poliestireno
Forma Redondo
Tratamiento de superficie Poli-D-Lisina
Tipo Placa de cultivo celular
Incluye Tapa
Cantidad 40/Cajas de cartón
Diámetro (métrico) 100 mm