Learn More
Corning™ Placa de cultivo con poli-D-lisina BioCoat™
Descripción
- Todos los lotes se han probado con resultados negativos para bacterias y hongos
- El instrumental de cultivo celular se ha probado como apto para favorecer la fijación firme de células granulosas de cerebelo de rata
- Recubierto con PDL filtrado de 0,2 micrones en sala limpia
Información de órdenes
Cantidades a granel disponibles; póngase en contacto con su representante del servicio de atención al cliente.
Especificaciones
Especificaciones
| Color del tapón | Transparente |
| Cierre incluido | Tapón incluido |
| Material del cierre | Poliestireno |
| Forma del fondo | Redondo |
| Color | Transparente |
| Área de cultivo | 21,3 cm2 |
| Material | Poliestireno |
| Forma | Redondo |
| Tratamiento de superficie | Poli-D-Lisina |
| Tipo | Placa de cultivo celular |
| Mostrar más |