Learn More
Corning™ Cámara de invasión BioCoat™ Matrigel™ con matriz Corning™ Matrigel
GREENER_CHOICE
Código de producto. 11563570
Change view
Click to view available options
Insertos por placa:
6
24
Cantidad:
2
4
Área de cultivo:
0,3 cm2
4,2 cm2
Tamaño de la unidad:
24 PCS
paquete de 24
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Insertos por placa Cantidad Área de cultivo unitSize
11563570 6 4 4,2 cm2 paquete de 24
11553570 24 2 0,3 cm2 24 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11563570 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 354481
Provide rapid and reproducible quantification of cell invasion in vitro. Corning™ BioCoat™ Matrigel™ Invasion Chamber with Corning Matrigel Matrix™ cell culture inserts are pre-coated with extracellular matrix proteins for applications requiring a protein-coated cell surface, such as cell adhesion, growth, invasion, migration and differentiation.
Los insertos de cultivo celular Corning BioCoat están revestidos previamente con proteínas de matriz extracelular para aplicaciones que requieren una superficie celular recubierta de proteínas, como la adhesión celular, el crecimiento, la invasión, la migración y la diferenciación.
Los revestimientos incluyen matriz Corning Matrigel™, fibronectina, colágeno y laminina.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Insertos por placa 6
Área de cultivo 4,2 cm2
Material PET
Tamaño de poro 8 μm
Para utilizar con (aplicación) Estudios en los que se desea obtener una interferencia mínima por factores de crecimiento
Cantidad 4
N.° por paquete 6/Paq.
N.º por caja 24/caja
Revestimiento de superficie Matriz Matrigel™