Learn More
Corning™ Insertos de cultivo celular de fibronectina BioCoat™ FluoroBlok™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10590442
Change view
Click to view available options
Tamaño de poro:
3 μm
Tamaño de la unidad:
paquete de 24
Código de producto. Tamaño de poro unitSize
10590442 3 μm paquete de 24
1 options
En octubre de 2012, Corning adquirió la mayoría de los negocios de Becton Dickinson Discovery Labware. En 2015, se completó la integración de la parte de productos biológicos de las marcas de Discovery Labware (incluidas Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ y PureCoat™) en su gama creciente de marcas de Corning Life Sciences. Observará cambios en el material gráfico de sus productos y envases, pero tanto los propios productos como sus números de catálogo seguirán siendo los mismos.
Código de producto. 10590442 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 354597
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
En octubre de 2012, Corning adquirió la mayoría de los negocios de Becton Dickinson Discovery Labware. En 2015, se completó la integración de la parte de productos biológicos de las marcas de Discovery Labware (incluidas Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ y PureCoat™) en su gama creciente de marcas de Corning Life Sciences. Observará cambios en el material gráfico de sus productos y envases, pero tanto los propios productos como sus números de catálogo seguirán siendo los mismos.
Detecte células migradas por debajo de la membrana con un lector de placas de fluorescencia
12 insertos empaquetados en una placa de 24 pocillos, 2 placas por caja
Corning BioCoat™ Los insertos de cultivo celular están recubiertos previamente con proteínas de matriz extracelular para aplicaciones que requieren una superficie celular recubierta de proteínas, como adhesión celular, crecimiento, invasión, migración y/o diferenciación.
  • Disponibles como insertos individuales convenientes, empaquetados en placas de 24 pocillos listas para usar y como un formato de 24 multipocillos de una sola pieza, fácil de automatizar (transparente). PET (sólo membrana)
  • Beneficios combinados de Falcon™ Insertos recubiertos con HFN para mejorar la adhesión y el crecimiento celular.
  • Los insertos individuales contienen un 3.0 μm tamaño de poro PET o Corning™ FluoroBlok PET membrana
Almacenamiento: Conservar entre 2 y 8 °C, alejado de la luz solar directa, no congelar. Vida útil: Al menos 3 meses a partir de la fecha de envío.
Información de órdenes
Se suministran en placas de cultivo celular Falcon™ Companion listas para usar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Área de cultivo 4,2 cm2
Material PET
Tamaño de poro 3 μm
Tipo Placa
Para utilizar con (aplicación) Favorece la fijación de las células BHK-21 en medios sin suero
Requisitos de almacenamiento De 2° a 8 °C
N.° por paquete 12/Paq.
N.º por caja 24/caja
N.° de pocillos 24