Learn More
Corning™ Placas multipocillos de colágeno IV BioCoat™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 10469412
Cambiar vista
Click to view available options
Número de pocillos:
6
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Código de producto. Número de pocillos unitSize
10469412 6 paquete de 5
1 options
En octubre de 2012, Corning adquirió la mayoría de los negocios de Becton Dickinson Discovery Labware. En 2015, se completó la integración de la parte de productos biológicos de las marcas de Discovery Labware (incluidas Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ y PureCoat™) en su gama creciente de marcas de Corning Life Sciences. Observará cambios en el material gráfico de sus productos y envases, pero tanto los propios productos como sus números de catálogo seguirán siendo los mismos.
Código de producto. 10469412 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 354428
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
En octubre de 2012, Corning adquirió la mayoría de los negocios de Becton Dickinson Discovery Labware. En 2015, se completó la integración de la parte de productos biológicos de las marcas de Discovery Labware (incluidas Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ y PureCoat™) en su gama creciente de marcas de Corning Life Sciences. Observará cambios en el material gráfico de sus productos y envases, pero tanto los propios productos como sus números de catálogo seguirán siendo los mismos.
El colágeno tipo IV es un componente ubicuo en las membranas basales y proporciona el mayor soporte estructural para esta matriz. El colágeno IV es útil como sustrato para el crecimiento de células epiteliales, endoteliales, musculares y nerviosas.
  • El colágeno tipo IV es un componente ubicuo en las membranas basales y proporciona el mayor soporte estructural para esta matriz. Cuando se monta la malla de colágeno IV, proporciona un soporte para el ensamblaje de otros componentes de la membrana basal a través de interacciones con laminina, entactina/nidógeno y proteoglicano de sulfato de heparán. El colágeno IV es útil como sustrato para el crecimiento de células epiteliales, endoteliales, musculares y nerviosas. El colágeno IV desempeña una función en la regulación del crecimiento, la diferenciación y la fijación celulares, así como de la formación de tejido.
Aplicaciones:
  • Promoción de la propagación y la fijación celular
  • Diferenciación celular y crecimiento neurita.
  • Aumento de la proliferación de células PC12
  • Estudios de los efectos del colágeno IV en el comportamiento celular
  • Ensayos de fijación celular
Fuente
  • Tumor de ratón latritico Engelbreth-Holm-Swarm (EHS)
Control de calidad
  • Probado en cuanto a su capacidad para iniciar la diferenciación (crecimiento de neuritas) de células de neuroblastomas de ratones/gliomas de rata NG-108
  • Probado con resultados negativos para bacterias y hongos
  • >90 % de pureza de colágeno IV por SDS-PAGE
Almacenamiento
  • De 2 °C a 8 °C No la congele.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
matriz, red, conjunto 2 x 3
Color del tapón Transparente
Cierre incluido Sí
Material del cierre Poliestireno
Forma del fondo Plano
Color Transparente
Material Poliestireno
Forma Rectangulares
Esterilidad No estéril
Tratamiento de superficie ECM/Factores de adhesión
Tipo Placa de cultivo celular de múltiples pocillos
Número de pocillos 6
Para utilizar con (aplicación) Promoción de la difusión y fijación celular, la expansión rápida de las poblaciones de células, cultivos con poco suero o sin él, ensayo de adherencia celular, mejora de la supervivencia de las células en cultivo primario
Incluye Tapa
N.º por caja 5/Cajas de cartón
N.° por paquete 1/Paq.
Cantidad 5/Cajas de cartón.
Fuente Tumor de ratón EHS Lathrytic
Requisitos de almacenamiento 2°C a 8°C