Learn More
Corning™ Insertos de colágeno I con membrana de PET BioCoat™
Código de producto. 10295091
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de poro:
0,3 μm
0,4 μm
0,45 μm
1 μm
3 μm
Tipo:
Inserto de cultivo celular
Placa de pocillos
Cantidad:
1
12/Pk., 24/Cs.
2
4
Tamaño de la unidad:
paquete de 24
paquete de 4
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de poro Tipo Cantidad Tamaño de la unidad
10295091 0,4 μm Placa de pocillos 12/Pk., 24/Cs. paquete de 24
10133861 0,3 μm Inserto de cultivo celular 1 paquete de 4
10488262 1 μm Placa de pocillos 2 paquete de 24
10366151 0,45 μm Placa de pocillos 4 paquete de 24
10122851 3 μm Placa de pocillos 4 paquete de 24
10526001 3 μm Placa de pocillos 2 paquete de 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 10295091 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 354444
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    550.00€
    513.04€ / paquete de 24
    Ahorro 36.96€
    6% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Ideales para aplicaciones que requieren la adhesión, el crecimiento y la diferenciación neuronal de líneas celulares transfectadas
  • Cada lote se somete a pruebas para comprobar la capacidad de favorecer la fijación y la propagación de células de fibrosarcoma humano HT-1080
  • Probado con resultados negativos para bacterias y hongos
  • El instrumental de cultivo celular se ha probado en cuanto a su capacidad para favorecer una fijación firme de células granulosas de cerebelo de rata
  • Diseñadas para imitar cuidadosamente entornos in vivo y mejorar la expresión de la morfología específica de las células
  • Los componentes de la matriz se aplican como un revestimiento ópticamente transparente y uniforme
  • Todos los lotes se han probado con resultados negativos para bacterias y hongos; el instrumental para cultivo celular se ha probado como apto para favorecer la fijación firme de células granulosas de cerebelo de rata
Para uso exclusivo en investigación.
Información de órdenes
También hay disponibles cantidades a granel; póngase en contacto con su representante del servicio de atención al cliente de Fisher Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Área de cultivo 0,3 cm2
Material PET
Tamaño de poro 0,4 μm
Tipo Placa de pocillos
Para utilizar con (aplicación) Adhesión, crecimiento y diferenciación de líneas celulares neuronales y transfectadas
Cantidad 12/Pk., 24/Cs.
Requisitos de almacenamiento De 2° a 8 °C
Revestimiento de superficie Colágeno
N.° de pocillos 24
Insertos por placa 12