Learn More
Corning™ BioCoat™ Cubreobjetos de vidrio alemanes n.° 1, redondos
Descripción
Corning™ BioCoat™ Cubreobjetos de vidrio con tratamiento de superficie (consulte las tablas de especificaciones individuales para el recubrimiento). Corning BioCoat Los productos son una solución ideal para mejorar la adhesión celular y el crecimiento de una variedad de células primarias y células transformadas en cultivos sin suero o que contienen suero. Corning Ofrece capacidades de recubrimiento personalizadas.
Duración: ≥ 3 meses a partir de la fecha de envío
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Cubreobjetos de portaobjetos |
| Tratamiento de superficie | Laminina/Poli-D lisina |
| Material | Vidrio alemán n.º 1 |
| Diámetro (imperial) | 0,472 in |
| Para utilizar con (aplicación) | Adquisición de imágenes de fluorescencia de células vivas, microscopía confocal, microscopia de alta resolución e invertida, microscopía de contraste de fase |
| Diámetro (métrico) | 12 mm |
| N.º por caja | 80 |
| N.° por paquete | 80 |