Learn More
Corning™ BioCoat™ Cubreobjetos de vidrio alemanes n.° 1, redondos
Description
Corning™ BioCoat™ Cubreobjetos de vidrio con tratamiento de superficie (consulte las tablas de especificaciones individuales para el recubrimiento). Corning BioCoat Los productos son una solución ideal para mejorar la adhesión celular y el crecimiento de una variedad de células primarias y células transformadas en cultivos sin suero o que contienen suero. Corning Ofrece capacidades de recubrimiento personalizadas.
Duración: ≥ 3 meses a partir de la fecha de envío
Specifications
Specifications
| Tipo | Cubreobjetos de portaobjetos |
| Tratamiento de superficie | Poli-L-lisina |
| Material | Vidrio alemán n.º 1 |
| Diámetro (imperial) | 0,472 in |
| Para utilizar con (aplicación) | Adquisición de imágenes de fluorescencia de células vivas, microscopía confocal, microscopia de alta resolución e invertida, microscopía de contraste de fase |
| Diámetro (métrico) | 12 mm |
| N.º por caja | 80 |
| N.° por paquete | 80 |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.