Learn More
Corning™ Matraces desechables para dispositivos giratorios con tapón de ventilación y patillas en ángulo
Tienda Corning Productos
Descripción
- El Corning El sistema de matraz giratorio desechable viene listo para usar con una paleta y un imán integrado, lo que reduce la necesidad de un ensamblaje, limpieza o reensamblaje que consume mucho tiempo.
- Moldeado de poliestireno virgen y estéril, cada sistema de matraz giratorio asegura una unidad estéril limpia. No más preocupaciones con los residuos de detergente o la contaminación.
- El tamaño y la altura de la pala se han optimizado para cada tamaño de recipiente. Un imán integrado exclusivo proporciona una rotación suave y uniforme a las velocidades necesarias en agitadores de baja velocidad. La acumulación de calor en el recipiente se reduce por medio de una brida especialmente diseñada que eleva el recipiente fuera de la superficie de la placa de agitación (solo matraces de 125 ml y 500 ml).
Hay kits de modernización disponibles para convertir matraces giratorios reutilizables más antiguos para que se ajusten a impulsores de doble cojinete más nuevos.
Información de órdenes
Se suministra en bolsas transpirables Tyvek de doble bolsa, envasadas individualmente en una caja.
Compliance
Cumple USP XXIV: 71 normas de bacteriostasis, fungistasis y esterilidad.
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (imperial) | 0,132 gal |
| Color del tapón | Naranja |
| Material del cierre | Polietileno |
| Diámetro exterior (imperial) | 3,4 in |
| Diámetro del brazo lateral interior (métrico) | 3,8 cm |
| Diámetro del tapón del brazo lateral (métrico) | 5,4 cm |
| Capacidad (métrico) | 500 mL |
| Material | Poliestireno |
| Altura (imperial) | 8 in |
| Altura (métrico) | 20,32 cm |
| Show More |