Learn More
Corning™ Tapones universales CellSTACK™
BIOPHARMA
Código de producto. 10211303 Tienda Corning Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño del tapón:
33 mm
Tamaño de la unidad:
4 PCS
Código de producto. Tamaño del tapón Tamaño de la unidad
10211303 33 mm 4 PCS
1 options
Código de producto. 10211303 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 3334
Fecha estimada de envoi: 24-03-2027
Para el llenado, la ventilación y la manipulación
  • Tapón con rosca de 33 mm
  • El tapón sólido se utiliza en sistemas cerrados o aplicaciones en las que no es necesaria la ventilación
  • Esterilizadas mediante irradiación gamma
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color del tapón Naranja
Material del cierre HDPE
Color Naranja
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Incluye Policarbonato de grado médico macho, acoplamiento de 6,4 mm (0,25 pulgadas) de DI y tapón de cierre de policarbonato de grado médico hembra
N.º por caja 4/caja
N.° por paquete 1/Paq.
Tipo de producto Tapón, llenado
Desechables Un solo uso
Esterilidad Estéril
Tipo de tapón Tapón de rosca
Tamaño del tapón 33 mm