Learn More
Corning™ Tapones de 33 mm
BIOPHARMA
Código de producto. 11383605 Tienda Corning Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro exterior del cuello (métrico):
3,3 cm
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
Código de producto. Diámetro exterior del cuello (métrico) Tamaño de la unidad
11383605 3,3 cm paquete de 6
1 options
Código de producto. 11383605 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 3968
Fecha estimada de envoi: 22-02-2027
Sólido o con ventilación
(Este es el repuesto sugerido para 3280)
  • Tapón con rosca de 33 mm
  • La tapa ventilada tiene 0,2 μMembrana no humectable (hidrofóbica) de poro m sellada directamente a la tapa
  • Permite el intercambio de gases al tiempo que minimiza el riesgo de contaminación
  • Esterilizadas mediante irradiación gamma
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color del tapón Naranja
Descripción Estilo: con ventilación
Diámetro exterior del cuello (métrico) 3,3 cm
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Para utilizar con (equipo) Matraces
Incluye Membrana no humectante (hidrófoba) con poro de 0,2 μm
N.º por caja 6/caja
N.° por paquete 1/Paq.
Tipo de producto Tapón
Desechables Un solo uso
Esterilidad Estéril
Tipo de tapón Tapón de rosca