Learn More
Corning™ 2,5 % de tripsina en HBSS sin calcio, magnesio y rojo de fenol
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | de -20 °C |
| Formulario | Líquido |
| Tipo de producto | Reactivo para disociación de cultivo celular |
| Esterilidad | Estéril |
| Sin aditivos | Sin calcio, Sin magnesio, Sin rojo fenol |
| pH | Desde 7 hasta 7,6 |
| Cantidad | 6 x 100 mL |