Learn More
Corning™ 0,25 % de tripsina en HBSS sin calcio y magnesio
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | de -20 °C |
| Formulario | Líquido |
| Tipo de producto | Reactivo para disociación de cultivo celular |
| Esterilidad | Estéril |
| Sin aditivos | Sin calcio, Sin magnesio |
| pH | Desde 7 hasta 7,6 |
| Cantidad | 6 x 100 mL |
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
- Peligro
- H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
- EUH208-Contiene . Puede provocar una reacción alérgica.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .