Learn More
Corning™ 0,05 % de tripsina/0,53 mM de EDTA en HBSS sin calcio y magnesio
BIOPHARMA
Código de producto. 15303651
Change view
Click to view available options
Cantidad:
6 x 100 mL
Tamaño de la unidad:
6 PCS
15303651 6 x 100 mL 6 PCS
1 options
Código de producto. 15303651 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 25051CI
Se utiliza para liberar enzimáticamente las células adherentes de las placas de cultivo tisular para su paso.
  • Contiene tripsina en una concentración de 0,05 % con 0,53 mM de EDTA y bicarbonato sódico
  • Bajo contenido de endotoxinas
  • EDTA mejora la eficacia de la tripsina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento de -20 °C
Formulario Líquido
Tipo de producto Reactivo para disociación de cultivo celular
Esterilidad Estéril
Sin aditivos Sin calcio, Sin magnesio
pH Desde 7 hasta 7,6
Cantidad 6 x 100 mL