missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

COQ6 Antibody [mFluor Violet 500 SE], Novus Biologicals™

Código de producto. 30598889 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30598889 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30598889 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP347548MFV500

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

COQ6 Polyclonal antibody specifically detects COQ6 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno COQ6
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado mFluor Violet 500 SE
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen CGI-10, coenzyme Q6 homolog (yeast), coenzyme Q6 homolog, monooxygenase (S. cerevisiae), coenzyme Q6 homolog, monooxygenase (yeast), EC 1.14.13, EC 1.14.13.-, ubiquinone biosynthesis monooxygenase COQ6
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno coenzyme Q6 homolog, monooxygenase. (Uniprot# Q9Y2Z9)
Método de purificación Immunogen Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Endocrinology, Neuroscience
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 51004
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.