Learn More
COQ2 Antibody (2B4), Novus Biologicals™
Código de producto. 18355129 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.01 miligramo
18355129 0.1 mg 0.01 miligramo
1 options
Código de producto. 18355129 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor H00027235M03
Mouse Monoclonal Antibody
COQ2 Monoclonal antibody specifically detects COQ2 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno COQ2
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 2B4
Conjugado Unconjugated
Formulación In 1x PBS, pH 7.4
N.º de referencia del gen NP_056512
Alias de gen 4-hydroxybenzoate polyprenyltransferase, coenzyme Q2 homolog, prenyltransferase (yeast), COQ2 homolog, EC 2.5.1, EC 2.5.1.39, FLJ13014, hCOQ2, mitochondrial, Para-hydroxybenzoate--polyprenyltransferase, para-hydroxybenzoate-polyprenyltransferase, mitochondrial, PHB:polyprenyltransferase
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno COQ2 (NP_056512.3, 84 a.a. ~ 132 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. AAGAPHGGDLQPPACPEPRGRQLSLSAAAVVDSAPRPLQPYLRLMRLDK
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 27235
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ