missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

COPS7A Antibody [mFluor Violet 500 SE], Novus Biologicals™

Código de producto. 30601500 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30601500 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30601500 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP347553MFV500

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

COPS7A Polyclonal antibody specifically detects COPS7A in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Immunoprecipitation,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno COPS7A
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado mFluor Violet 500 SE
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen COP9 (constitutive photomorphogenic, Arabidopsis, homolog) subunit 7A, COP9 complex subunit 7a, COP9 constitutive photomorphogenic homolog subunit 7A (Arabidopsis), COP9 signalosome complex subunit 7a, CSN7AMGC110877, Dermal papilla-derived protein 10, DERP10, JAB1-containing signalosome subunit 7a, SGN7a, Signalosome subunit 7a
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno COP9 constitutive photomorphogenic homolog subunit 7A(Arabidopsis). (Uniprot# Q9UBW8)
Método de purificación Immunogen Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Biology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 50813
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.