Learn More
COPS6 Antibody [DyLight 488], Novus Biologicals Biologicals™
Código de producto. 30511252 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Código de producto. Cantidad
30511252 0.1 mL
1 options
Código de producto. 30511252 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP338378G
Rabbit Polyclonal Antibody
COPS6 Polyclonal antibody specifically detects COPS6 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno COPS6
Aplicaciones ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 488
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen BMP2B, BMP2B1, BMP4, COP9 constitutive photomorphogenic homolog subunit 6 (Arabidopsis), COP9 signalosome complex subunit 6, CSN6COP9 subunit 6 (MOV34 homolog, 34 kD), H_NH0506M12.12, hVIP, JAB1-containing signalosome subunit 6, MOFC11, MOV34 homolog, MOV34 homolog, 34 kD, MOV34-34KD, SGN6, Signalosome subunit 6, Vpr-interacting protein
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 58-327 of human COPS6 (NP_006824.2).,, Sequence:, MRSQEGRPVQVIGALIGKQEGRNIEVMNSFELLSHTVEEKIIIDKEYYYTKEEQFKQVFKELEFLGWYTTGGPPDPSDIHVHKQVCEIIESPLFLKLNPMTKHTDLPVSVFESVIDIINGEATMLFAELTYTLATEEAERIGVDHVARMTATGSGENSTVAEHLIAQHSAIKMLHSRVKLILEYVKASEAGEVPFNHEILREAYALCHCLPVLSTDKFKTDFYDQCNDVGLMAYLGTITKTCNTMNQFVNKFNVLYDRQGIGRRMRGLFF
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación DNA replication Transcription Translation and Splicing
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10980
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG