Learn More
Solución de sulfato de cobre, Farmacopea Europea, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Código de producto. 12910854 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1000 mL
Tamaño de la unidad:
1000 ml
12910854 1000 mL 1000 ml
1 options
Código de producto. 12910854 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor VL 013 1000
Los reactivos de la farmacopea están diseñados para ensayos confiorme monografías de la farmacopea, bajo un sistema de gestión de calidad conforme a la norma ISO 9001 de GMP de acuerdo con la especificación de la farmacopea pertinente. Utilizan componentes y reactivos de la farmacopea y el agua empleada cumple los requisito de monografía correspondiente de la farmacopea para el agua purificada. También cumplen la ISO 17025 y la ISO Guía 43.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Copper Sulphate solution
Envase Frasco
Concentración 0.02 M
Cantidad 1000 mL
Grado Eu. Ph. Referencia
Nombre del producto
  • Copper Sulphate 0.02M solution. European Pharmacopoeia Ref: 3001200 (VL 013)
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .