Learn More
Estándar de cobre para ICP , ICP-MS 10.000 μg/mL (10.000 pm) en ácido nítrico al 2-5% (HNO 3 ), Reagecon
Tienda Reagecon Productos
Descrizione
- ICP, ICP-MS Reference Standard, ICP, ICP-MS Reference Materia
- ISO/IEC 17025 para la prueba de estándares de ICP/ICP-MS mediante ICP-MS (ref. INAB: 264T)
- ISO/IEC 17025 para calibración de balanzas de laboratorio (ref. INAB: 265C)
- ISO/IEC 17025 para calibración de temperatura en el rango de -196 - +1200 °C (ref. INAB: 265C)
- ISO/IEC 17025 para medición de densidad (ref. INAB: 264T) usando tubo en U oscilante y picnometría de Bingham
- ISO/IEC 17025 para determinadas valoraciones complexométricas (ref. INAB: 264T)
- Cumple con GHS/OSHA, REACH, etc.
- Este producto se produce en un entorno de sala limpia altamente controlado (ISO 7), utilizando agua ultrapura (especialmente tratada para la producción de patrones de espectroscopia de masas), ácidos destilados triples y botellas previamente limpiadas tricosidas.
- La titrimetría y la espectroscopia se controlan y calibran utilizando materiales de referencia certificados (CRM) separados, por lo que el producto viene con dos capas de trazabilidad, incluyendo los estándares del NIST cuando están disponibles.
- Todas las incertidumbres de medición de este producto se calculan de acuerdo con las directrices de Eurachem/CITAC y se informan como incertidumbres ampliadas en el nivel de confianza del 95 %.
Specifica
Specifica
| Descripción | Matriz: 2-5% HNO3 |
| Envase | HDPE de triple lixiviado |
| Nombres de analitos o componentes | Copper |
| Forma física | Líquido |
| Concentración | 10,000 µg/mL (10,000 ppm) |
| Técnica | ICP, Espectroscopía de masas de plasma acoplada de manera inductiva (ICP-MS), AA, Cromatografía iónica, XRF, Medición de cationes |
| Elemento | Cu |
| Cantidad | 250 mL |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- COPPER ICP STANDARD SOLUTION
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
- MIXTURE LIST-Contain: nitric acid, copper
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?