Learn More
Solución de cobre para ICP, 1 g/l, matriz HNO3, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Código de producto. 12943394 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
1000 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
250 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
12943394 500 mL 500 ml
12923394 100 mL 100 ml
12933394 1000 mL 250 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 12943394 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor S 015 500
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
Especificaciones
La solución contiene HNO3
Concentración 1 g/L
Cantidad 500 mL
compliance-icons
Nombre del producto
  • Single-element Standard Solution for ICP. Copper (Cu) 1000mg/l in HNO3 2%
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P391-Recoger el vertido.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .