Learn More
Solución de cobre para ICP Matriz de HNO₃ de 10 g/L, Fisher chemical™
Tienda Fisher Chemical Productos
Especificaciones
Especificaciones
| Envase | Frasco |
| Nombres de analitos o componentes | Cu |
| Concentración | 10 ±0,02 g/L |
| Tipo | Estándar de espectrometría de masas |
| Elemento | Cu |
| Solvent or Matrix | Ácido nítrico |
| Cantidad | 500 mL |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Single-element Standard Solution for ICP. Copper (Cu) 10000mg/l in HNO3 5%
- Peligro
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P391-Recoger el vertido.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .