Learn More
Sulfato de cobre(II) pentahidrato, Puriss., adecuado para, cumple con las especificaciones analíticas de BP, FCC, Ph. Eur., USP Solstice
BIOPHARMA
Código de producto. 15691210
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
500 g
1 kg
2.5 kg
6 x 500 g
25 kg
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
2.50 Kg
25 Kg
250 g
500 g
paquete de 6
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15691210 25 kg 25 Kg
15651210 100 g 100 g
15681210 250 g 250 g
15601220 500 g 500 g
15661210 1 kg 1 Kg
15671210 2.5 kg 2.50 Kg
15631220 6 x 500 g paquete de 6
15611220 6 x 1 kg paquete de 6
15621220 6 x 2.5 kg paquete de 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 15691210 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 1284925KG
 Artículo restringido
Solicitar formato a granel o personalizado
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
puriss., adecuado para, cumple las especificaciones analíticas de la FCC y las farmacopeas británica, europea y de EE. UU.
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Solstice ofrece ahora reactivos inorgánicos de calidad premium en todo el – mundo, con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7758-99-8
Fórmula molecular CuH10O9S
Peso molecular (g/mol) 249.68
Número MDL MFCD00149681
Clave InChI JZCCFEFSEZPSOG-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo copper ii sulfate pentahydrate, copper sulfate pentahydrate, cupric sulfate pentahydrate, blue vitriol, calcanthite, bluestone, copper 2+ sulfate pentahydrate, triangle, vencedor, blue copperas
PubChem CID 24463
ChEBI CHEBI:31440
SMILES O.O.O.O.O.[Cu++].[O-]S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Copper(II) sulfate pentahydrate
Punto de fusión 110 °C (descomposición)(literatura)
Nombre de nota Puriss., adecuado para, cumple con la especificación analítica de BP, FCC, Ph. Eur., USP
% máx. CAS 100.0000%
Forma física Crystals
Cantidad 25 kg
Envase Bolsa de papel/poli
Presión de vapor 7,3 mmHg (25 °C)
Densidad 2.28 g/cm3
Fórmula lineal CuSO4 · 5H2O
Número UN UN3077
Nombre IUPAC cobre; sulfato; pentahidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 249.69
Porcentaje de pureza 98,5% a 100,5%
Grado puriss.