Learn More
Sulfato de cobre(II) pentahidrato, Puriss., adecuado para, cumple con las especificaciones analíticas de BP, FCC, Ph. Eur., USP Solstice
BIOPHARMA
Código de producto. 15601220
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
500 g
1 kg
2.5 kg
6 x 500 g
25 kg
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
2.50 Kg
25 Kg
250 g
500 g
paquete de 6
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15601220 500 g 500 g
15651210 100 g 100 g
15681210 250 g 250 g
15661210 1 kg 1 Kg
15671210 2.5 kg 2.50 Kg
15631220 6 x 500 g paquete de 6
15611220 6 x 1 kg paquete de 6
15621220 6 x 2.5 kg paquete de 6
15691210 25 kg 25 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 15601220 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 12849500G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    87.00€
    76.73€ / 500 g
    Ahorro 10.27€
    11% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
puriss., adecuado para, cumple las especificaciones analíticas de la FCC y las farmacopeas británica, europea y de EE. UU.
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Solstice ofrece ahora reactivos inorgánicos de calidad premium en todo el – mundo, con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7758-99-8
Fórmula molecular CuH10O9S
Peso molecular (g/mol) 249.68
Número MDL MFCD00149681
Clave InChI JZCCFEFSEZPSOG-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo copper ii sulfate pentahydrate, copper sulfate pentahydrate, cupric sulfate pentahydrate, blue vitriol, calcanthite, bluestone, copper 2+ sulfate pentahydrate, triangle, vencedor, blue copperas
PubChem CID 24463
ChEBI CHEBI:31440
SMILES O.O.O.O.O.[Cu++].[O-]S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Copper(Ii) Sulfate Pentahydrate
Nombre de nota Cumple con la especificación analítica de Ph. Eur.BP, USP, FCC
Forma física Crystals
Cantidad 500 g
Envase LDPE Bote/Tarro, Bote/Tarro de vidrio ámbar
Presión de vapor 7,3 mmHg (25 °C)
Fórmula lineal CuSO4 · 5H2O
Número UN 3077
Nombre IUPAC sulfato de cobre (2+) pentahidratado
Formula Weight (peso de la fórmula) 249,69g/mol
Porcentaje de pureza 98,5 a 100,5%
Grado puriss.
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Copper(II) sulfate pentahydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Copper(II) sulfate pentahydrate