Learn More
Sulfato de cobre(II), Solstice
BIOPHARMA
Product Code. 15681220 Shop All Honeywell Fluka Products
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
6 x 250 g
50 kg
6 x 1 kg
Unit Size:
1 Kg
250 g
50 Kg
paquete de 6
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Unit Size
15681220 6 x 250 g paquete de 6
15651220 250 g 250 g
15641220 1 kg 1 Kg
15671220 6 x 1 kg paquete de 6
15661220 50 kg 50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15681220 Supplier Honeywell-Fluka Supplier No. 128526X250G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    338.00€
    299.30€ / paquete de 6
    Ahorro 38.70€
    11% Descuento
 Artículo restringido
Solicitar formato a granel o personalizado
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
puriss., anhidro, cumple con las especificaciones analíticas de las farmacopeas británica, europea y de EE. UU., 99-100,5 % (basado en una sustancia anhidra)
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Solstice ofrece ahora reactivos inorgánicos de calidad premium en todo el – mundo, con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7758-98-7
Fórmula molecular CuO4S
Peso molecular (g/mol) 159.602
Número MDL MFCD00010981
Clave InChI ARUVKPQLZAKDPS-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo copper sulfate, copper ii sulfate, cupric sulfate anhydrous, copper sulphate, copper 2+ sulfate, blue stone, copper monosulfate, copper ii sulfate, anhydrous, hylinec, trinagle
PubChem CID 24462
ChEBI CHEBI:23414
Nombre IUPAC Cobre; sulfato
SMILES [O-]S(=O)(=O)[O-].[Cu+2]
Specifications
Nombre del producto químico o material Copper(Ii) Sulfate
Nombre de nota Cumple con la especificación analítica de Ph. Eur.BP, USP
Forma física Sólido
Cantidad 6 x 250 g
Presión de vapor 7,3 mmHg (25 °C)
Densidad 3,603 g/mL a 25 °C
Fórmula lineal CuSO4
Número UN UN3077
Formula Weight (peso de la fórmula) 159.61
Porcentaje de pureza 99 a 100,5% (basado en sustancia anhidro)
Grado puriss.