Learn More
Corning™ Módulos altos CoolRack™
BIOPHARMA
Código de producto. 15572831
Change view
Click to view available options
Admite:
1 botella de almacenamiento de fácil agarre de 250 ml
1 tubo de centrífuga de 250 ml
12 tubos de centrífuga de 15 ml
12 tubos de centrífuga de 5 ml, compatibles con SBS
4 tubos de centrífuga de 50 ml
9 tubos de centrífuga de 15 ml
Diseñar:
CoolRack 15 ml
CoolRack 250 ml
CoolRack 250 ml PF
CoolRack 50 ml
CoolRack L
CoolRack XT 5 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Admite Diseñar unitSize
15572831 4 tubos de centrífuga de 50 ml CoolRack 50 ml cada uno
15552831 12 tubos de centrífuga de 5 ml, compatibles con SBS CoolRack XT 5 ml cada uno
15562831 9 tubos de centrífuga de 15 ml CoolRack 15 ml cada uno
15582831 1 tubo de centrífuga de 250 ml CoolRack 250 ml PF cada uno
15592831 1 botella de almacenamiento de fácil agarre de 250 ml CoolRack 250 ml cada uno
15532841 12 tubos de centrífuga de 15 ml CoolRack L cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 15572831 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 432062
Garantiza una uniformidad de temperatura de ± 0,1 °C en todos los tubos con refrigeración, congelación instantánea, calefacción o descongelación.
Corning CoolRack Los módulos de tubos centrífugos termoconductores eliminan la variabilidad que se origina en los tubos colocados directamente en hielo, hielo seco, baños de alcohol, baños de agua y otras fuentes de temperatura. Coloque el CoolRack módulo directamente sobre una fuente de temperatura entre -°196 C a > °100 C y se adaptará rápidamente a esa temperatura.
  • Asegura ± Uniformidad °de temperatura de 0,1 C en todos los tubos durante el enfriamiento, la congelación rápida, el calentamiento o la descongelación.
  • Todo CoolRack Los módulos pueden esterilizarse en autoclave, a altas temperaturas o descontaminarse con lejía, alcohol u otros desinfectantes o detergentes de laboratorio.
  • Las aplicaciones sugeridas incluyen reactivos de refrigeración, como enzimas de restricción, dNTPs y anticuerpos, congelación instantánea de tejidos con hielo seco sin alcohol hielo, clasificación de muestras de virus y bacterias y criotubos de sobremesa en nitrógeno líquido.
  • Compatible con SBS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Admite 4 tubos de centrífuga de 50 ml
Cantidad 1/caja
Diseñar CoolRack 50 ml
Tipo Módulo alto