Learn More
Corning™ Módulos de viales de muestras CoolRack™ SV
Descripción
Corning CoolRack Los módulos de tubos termoconductores eliminan la variabilidad que se origina en los tubos colocados directamente en hielo, hielo seco, baños de alcohol, baños de agua y otras fuentes de temperatura. Coloque el CoolRack módulo directamente sobre una fuente de temperatura entre -°196 C a > °100 C y se adaptará rápidamente a esa temperatura.
- Módulos de ampollas inyectables para terapia celular
- Asegura ± Uniformidad °de temperatura de 0,1 C en todos los tubos durante el enfriamiento, la congelación rápida, el calentamiento o la descongelación.
- Todo CoolRack Los módulos pueden esterilizarse en autoclave, a altas temperaturas o descontaminarse con lejía, alcohol u otros desinfectantes o detergentes de laboratorio.
- Las aplicaciones sugeridas incluyen reactivos de refrigeración, como enzimas de restricción, dNTPs y anticuerpos, congelación instantánea de tejidos con hielo seco sin alcohol hielo, clasificación de muestras de virus y bacterias y criotubos de sobremesa en nitrógeno líquido.
- Cierto CoolRack Los módulos son compatibles con SBS.
Especificaciones
Especificaciones
| Admite | 12 viales para muestras de 10 ml |
| Diseñar | SV10 |
| Tipo | Módulo de vial de muestras SV |
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.