Learn More
Corning™ CoolRack™ Módulos de placa y depósito
Descripción
Corning CoolSink Los módulos de placa termoconductora y de depósito proporcionan una temperatura uniforme a todos los pocillos, independientemente de la posición. Cuando se coloca sobre una fuente de temperatura como hielo, hielo seco, nitrógeno líquido o baños de agua, CoolSink El módulo se adaptará rápidamente a esa temperatura, desde -196 °C hasta >+100 °C.
- CoolSink Los módulos garantizan la uniformidad de la temperatura al enfriar, congelar rápidamente, calentar o descongelar muestras.
- Todo CoolSink Los módulos pueden esterilizarse en autoclave, a altas temperaturas o descontaminarse con lejía, alcohol u otros desinfectantes o detergentes de laboratorio.
- Todos los módulos son compatibles con todas las fuentes de temperatura.
- Compatible con SBS
Especificaciones
Especificaciones
| Admite | 1 placa de fondo plano, 1 compatible con SBS |
| Diseñar | CoolSink XT 96F |
| Tipo | Módulo de depósito y placa CoolSink |