Learn More
Corning™ Módulos de tubos cónicos CoolRack™ M-PF
BIOPHARMA
Código de producto. 15532821
Change view
Click to view available options
Admite:
15 tubos cónicos de 1,5 ml
30 tubos cónicos de 1,5 ml
30 tubos cónicos de 500 μL
Diseñar:
M15-PF
M30-PF
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Admite Diseñar unitSize
15532821 30 tubos cónicos de 1,5 ml M30-PF cada uno
15512821 30 tubos cónicos de 500 μL M30-PF cada uno
15522821 15 tubos cónicos de 1,5 ml M15-PF cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15532821 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 432048
Garantiza una uniformidad de temperatura de ± 0,1 °C en todos los tubos con refrigeración, congelación instantánea, calefacción o descongelación.
Corning CoolRack Los módulos de tubos de microcentrífuga termoconductores eliminan la variabilidad que se origina en los tubos colocados directamente en hielo, hielo seco, baños de alcohol, baños de agua y otras fuentes de temperatura. Coloque el CoolRack módulo directamente sobre una fuente de temperatura entre -°196 C a >°100 C y se adaptará rápidamente a esa temperatura.
  • Asegura ± Uniformidad °de temperatura de 0,1 C en todos los tubos durante el enfriamiento, la congelación rápida, el calentamiento o la descongelación.
  • Todo CoolRack Los módulos pueden esterilizarse en autoclave, a altas temperaturas o descontaminarse con lejía, alcohol u otros desinfectantes o detergentes de laboratorio.
  • Las aplicaciones sugeridas incluyen reactivos de refrigeración, como enzimas de restricción, dNTPs y anticuerpos, congelación instantánea de tejidos con hielo seco sin alcohol hielo, clasificación de muestras de virus y bacterias y criotubos de sobremesa en nitrógeno líquido.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Admite 30 tubos cónicos de 1,5 ml
Diseñar M30-PF
Tipo Módulo termoconductor de tubo cónico