Learn More
Corning™ Módulos de tubos de microcentrífugas CoolRack™ M
Descripción
Corning CoolRack Los módulos de tubos de microcentrífuga termoconductores eliminan la variabilidad que se origina en los tubos colocados directamente en hielo, hielo seco, baños de alcohol, baños de agua y otras fuentes de temperatura. Coloque el CoolRack módulo directamente sobre una fuente de temperatura entre -°196 C a > °100 C y se adaptará rápidamente a esa temperatura.
- Garantiza una °uniformidad de temperatura de +/- 0,1 C en todos los tubos al enfriar, congelar rápidamente, calentar o descongelar.
- Todo CoolRack Los módulos pueden esterilizarse en autoclave, a altas temperaturas o descontaminarse con lejía, alcohol u otros desinfectantes o detergentes de laboratorio.
- Las aplicaciones sugeridas incluyen reactivos de refrigeración, como enzimas de restricción, dNTPs y anticuerpos, congelación instantánea de tejidos con hielo seco sin alcohol hielo, clasificación de muestras de virus y bacterias y criotubos de sobremesa en nitrógeno líquido.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Gris |
| Para utilizar con (aplicación) | Reactivos de refrigeración, como enzimas de restricción, dNTPs y anticuerpos, congelación instantánea de tejidos con hielo seco sin alcohol, clasificación de muestras de virus y bacterias y criotubos de sobremesa en nitrógeno líquido. |
| Para utilizar con (equipo) | Tubos para microcentrífuga |
| Admite | 6 tubos MCT de 1,5 o 2 ml |
| matriz, red, conjunto | 2 x 3 |
| Diseñar | M6 |
| Tipo | Módulos para tubos de microcentrífuga |