Learn More
Corning™ Módulo de depósito de reactivo para su uso con 50 ml de Axygen, CoolRack™ LX50
BIOPHARMA
Código de producto. 16401035
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Módulo de depósito de reactivo para 50 ml de Axygen
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
16401035 Módulo de depósito de reactivo para 50 ml de Axygen cada uno
1 options
Código de producto. 16401035 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 432139
Los módulos para depósito de reactivo termoconductor CoolRack™ de Corning™ proporcionan una temperatura uniforme a todos los pocillos independientemente de su posición.
Corning™ CoolRack™ Los módulos de depósito termoconductores proporcionan una temperatura uniforme a todos los pozos, independientemente de la posición. Cuando se coloca sobre una fuente de temperatura como hielo, hielo seco, nitrógeno líquido o baños de agua, CoolRack El módulo se adaptará rápidamente a esa temperatura, desde -196 °C hasta > +100 °C.
  • CoolRack Los módulos garantizan la uniformidad de la temperatura al enfriar, congelar rápidamente, calentar o descongelar muestras.
  • Todo CoolRack Los módulos pueden esterilizarse en autoclave, a altas temperaturas o descontaminarse con lejía, alcohol u otros desinfectantes o detergentes de laboratorio.
  • Todos los módulos son compatibles con todas las fuentes de temperatura.
  • Para usar con 50 mL Axygen™ depósitos desechables.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Para utilizar con (equipo) Módulo de depósito de reactivo para 50 ml de Axygen
Cantidad 1