Learn More
Corning™ Vial criogénico CoolRack™ CF y módulos de tubos FACS
Descripción
Corning CoolRack Los módulos de tubos termoconductores eliminan la variabilidad que se origina en los tubos colocados directamente en hielo, hielo seco, baños de alcohol, baños de agua y otras fuentes de temperatura. Coloque el CoolRack módulo directamente sobre una fuente de temperatura entre -°196 C a > °100 C y se adaptará rápidamente a esa temperatura.
- Asegurar ± Uniformidad °de temperatura de 0,1 C en todos los tubos durante el enfriamiento, la congelación rápida, el calentamiento o la descongelación.
- Todo CoolRack Los módulos pueden esterilizarse en autoclave, a altas temperaturas o descontaminarse con lejía, alcohol u otros desinfectantes o detergentes de laboratorio.
- Las aplicaciones sugeridas incluyen reactivos de refrigeración, como enzimas de restricción, dNTPs y anticuerpos, congelación instantánea de tejidos con hielo seco sin alcohol hielo, clasificación de muestras de virus y bacterias y criotubos de sobremesa en nitrógeno líquido.
Especificaciones
Especificaciones
| Admite | 30 viales criogénicos o tubos FACS |
| Diseñar | CFT30, con pocillos de agarre para abrir y cerrar 1 vial con una sola mano |
| Tipo | Vial criogénico, módulo de tubo FACS |