Learn More
Corning™ Vial criogénico CoolRack™ CF y módulos de tubos FACS
BIOPHARMA
Código de producto. 15542821
Change view
Click to view available options
Admite:
15 viales criogénicos o tubos FACS
30 viales criogénicos o tubos FACS
45 viales criogénicos o tubos FACS
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Admite unitSize
15542821 15 viales criogénicos o tubos FACS cada uno
15562821 45 viales criogénicos o tubos FACS cada uno
15572821 30 viales criogénicos o tubos FACS cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15542821 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 432049
Garantiza una uniformidad de temperatura de ± 0,1 °C en todos los tubos con refrigeración, congelación instantánea, calefacción o descongelación.
Corning CoolRack Los módulos de tubos termoconductores eliminan la variabilidad que se origina en los tubos colocados directamente en hielo, hielo seco, baños de alcohol, baños de agua y otras fuentes de temperatura. Coloque el CoolRack módulo directamente sobre una fuente de temperatura entre -°196 C a > °100 C y se adaptará rápidamente a esa temperatura.
  • Asegurar ± Uniformidad °de temperatura de 0,1 C en todos los tubos durante el enfriamiento, la congelación rápida, el calentamiento o la descongelación.
  • Todo CoolRack Los módulos pueden esterilizarse en autoclave, a altas temperaturas o descontaminarse con lejía, alcohol u otros desinfectantes o detergentes de laboratorio.
  • Las aplicaciones sugeridas incluyen reactivos de refrigeración, como enzimas de restricción, dNTPs y anticuerpos, congelación instantánea de tejidos con hielo seco sin alcohol hielo, clasificación de muestras de virus y bacterias y criotubos de sobremesa en nitrógeno líquido.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Admite 15 viales criogénicos o tubos FACS
Diseñar CF15
Tipo Vial criogénico, módulo de tubo FACS