Learn More
Corning™ Anillo de extensión para el sistema CoolBox™ 2XT
Descripción
Para usar con CoolBox XT y CoolBox 2XT para ampliar la altura cuando se utilicen módulos de tubos altos. El cuello está magnetizado y se adhiere fácilmente a la base de la unidad.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Collarín de extensión |
| Color | Rosa |
| N.° por paquete | 1/Paq. |
| N.º por caja | 1/Cs. |
| Para utilizar con (aplicación) | Amplíe la altura cuando utilice módulos de tubos altos |
| Para utilizar con (equipo) | Sistema CoolBox 2XT |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | Interior: 21,0 x 14,3 x 7,0 cm (8,2 x 5,6 x 2,7 in.) |
| Dimensiones exteriores (L × An × Al) | 26,7 x 20,0 x 7,0 cm (6,5 x 7,8 x 2,7 in.) |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?