Learn More
Eppendorf™ Centrífuga 5427 R
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15825063 Tienda Eppendorf Productos
Change view
Click to view available options
Requisitos eléctricos:
230 V, 50/60 Hz (UE)
Incluye:
con Rotor FA-45-12-17
Modelo:
Centrifuge 5427 R (EU-IVD), botones giratorios
Centrífuga 5427 R, mandos giratorios
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Requisitos eléctricos Incluye Modelo unitSize
15825063 230 V, 50/60 Hz (UE) con Rotor FA-45-12-17 Centrífuga 5427 R, mandos giratorios 1 set
15168364 230 V, 50/60 Hz (UE) con Rotor FA-45-12-17 Centrifuge 5427 R (EU-IVD), botones giratorios cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15825063 Proveedor Eppendorf™ N.º de proveedor 5409000630
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
La Eppendorf Centrifuge 5427 R refrigerada fue diseñada para aplicaciones en investigación de alto rendimiento. Con un rotor de 48 posiciones hermético a los aerosoles y equipado con la tapa Eppendorf QuickLock para facilitar la apertura y el cierre de la tapa del rotor, es la opción segura, cómoda y fiable.
Capacidad del rotor: 48 × 1,5/2,0 mL, 12 × 5,0 mL; el rotor Eppendorf QuickLock™ permite un bloqueo rápido y ergonómico de la tapaMáx. velocidad: 25.001 × g (16,220 rpm) El rotor de alta capacidad de 48 posiciones aumenta significativamente la productividad ayudándole a ahorrar tiempoCierre de tapa suave con un solo dedo para un manejo ergonómicoRango de temperatura de -11 °C a 40 °CFunción FastTemp para un preenfriamiento rápido de la centrífuga, p. ej., de ∼ 23 ° C a 4 ° C en tan solo 11 minutosEl ECO shut-off se puede programar para que se active después de 1, 2, 4 u 8 horas de inactividad para ahorrar el máximo de energía posible y extender la vida útil del compresorDrenaje de condensación integrado para eliminar la acumulación de aguaDetección automática del rotor y de desequilibrios para una máxima seguridad operacional
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 12 x 2 mL
Vel. máx 16220 rpm
RCF máx. 25.001 × g
Pantalla LCD grande
Altura exterior (imperial) 10 in
Altura exterior (métrico) 25.4 cm
Nivel de ruido < 46 dB(A) con rotor F-45-48-11
Temporizador 10 s a 9:59 h
Anchura exterior (imperial) 12,6 in
Anchura exterior (métrico) 31.9 cm
Intervalo de temperatura -11°C a +40°C
Certificaciones/conformidad UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD para determinados números de catálogo
Incluye con Rotor FA-45-12-17
Características de seguridad Cierre de tapa, cámara de seguridad blindada de acero, puerto de visión para validación de la velocidad, liberación de emergencia de la tapa, tapas estancas a aerosoles certificadas
Requisitos eléctricos 230 V, 50/60 Hz (UE)
Dimensiones exteriores (L × An × Al) 319 × 540 × 254 mm
Tipo de controlador Rotary Knob
Modelo Centrífuga 5427 R, mandos giratorios
Vataje 550 W
Rotor incluido Sí
Refrigerado Sí
Estándares EN ISO 12100, EN 50581, EN 61010-1, EN 61010-2-020, IEC 61010-1, IEC 61010-2-020, EN 61326-1, EN 55011, EN 378-1, EN 378-2, EN 50581 (consulte el manual para obtener más información)
Frecuencia 50/60 Hz
Tensión 230 V
Mostrar más Mostrar menos
The Centrifuge 5427 R is a non-automatic centrifuge for the separation of liquid substance mixtures from the human body and is specifically intended to be used as an accessory together with an in vitro diagnostic device and to enable its use according to its intended purpose. This product complies with the requirements of the EU In Vitro Diagnostics Regulation (IVDR) 2017/746. Eppendorf centrifuges are exclusively intended for indoor use by trained specialists.